Beskrivning
Få plats med koniska rör i 50mL-hinkarna för användning med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
- Adaptrar för att köra olika rör i HIGHConic III-rotor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet | 12 ml |
| Max. Diameter på rör | 16 mm |
| Max. Rörlängd | 96 mm |
| För användning med (utrustning) | HIGHConic III-rotor (75005709) |
| Beskrivning | Adaptrar för 12 mL rundbottnade rör som används i HIGHConic III-rotor |
| Antal platser | 1 |
| Rörstorlek | 12 mL |
| Visa mer |