Beskrivning
Få plats med koniska rör i 50mL-hinkarna för användning med Thermo Scientific HIGHConic III rotor med fast vinkel.
- Adaptrar för att köra olika rör i HIGHConic III-rotor
Specifikationer
Especificaciones
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet | 38 ml |
| Max. Diameter på rör | 25,5 mm |
| Max. Rörlängd | 110 mm |
| För användning med (utrustning) | HIGHConic III-rotor (75005709) |
| Beskrivning | Adaptrar för 38 ml rundbottnade rör som används i HIGHConic III-rotor |
| Antal platser | 1 |
| Rörstorlek | 38 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?