Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer
Produktkod. 15638918 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
2,6 till 8 ml
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk
5 ml FACS
5,5 till 12 ml
500 ml Corning™ Konisk flaska
500 ml Nalgene™ Platt flaska
6 x MTP, DWP, PCR-plattor
750 ml flaska
9 ml
Typ av rör:
Konisk
Platt botten
Platt/konisk botten
Rund Botten
För användning med (utrustning):
Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universal hinkar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ av rör För användning med (utrustning) unitSize
15638918 6 x MTP, DWP, PCR-plattor Platt botten S-4xUniversal-Large, Universal hinkar Paket med 2
15758389 2,6 till 8 ml Rund Botten Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet Paket med 2
15728399 2,6 till 8 ml Rund Botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15715882 5 ml FACS Rund Botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15718399 5,5 till 12 ml Rund Botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15778389 9 ml Rund Botten Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet Paket med 2
15738399 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk Platt/konisk botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15748389 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk Platt/konisk botten Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet Paket med 2
15758399 500 ml Corning™ Konisk flaska Konisk Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15768399 500 ml Nalgene™ Platt flaska Platt botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
15748399 750 ml flaska Platt botten Rotor S-4xUniversal-Large Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15638918 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5920737007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar för rotorer är för användning med en mängd olika Eppendorf™ , Corning™ och Nalgene™ rör och plattor i olika former och storlekar.
Tillgänglig för användning med:
  • 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
  • 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, och Nunc™ 250 mL konisk, set med 2 st.
    • Observera att dessa koniska flaskor måste användas tillsammans med en konisk insats från tillverkaren.
  • 49 x 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
  • 5,5 till 12 mL, set med 2 st.
  • 500 ml Corning™ , set om 2 st.
  • 500 ml Nalgene™ , set om 2 st.
  • 50 mL, set med 2 st.
  • 5 ml FACS , set om 2 st.
  • 750 mL, set med 2 st.
  • 9 mL, set med 2 st.
  • Eppendorf Tubes™ 5,0 mL och 15 mL, set med 2 st.
  • MTP, DWP, PCR plattor, set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Platt botten
Kapacitet 6 x MTP, DWP, PCR-plattor
För användning med (utrustning) S-4xUniversal-Large, Universal hinkar