Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer
Produktkod. 15715882 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
2,6 till 8 ml
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk
5 ml FACS
5,5 till 12 ml
500 ml Corning™ Konisk flaska
500 ml Nalgene™ Platt flaska
6 x MTP, DWP, PCR-plattor
750 ml flaska
9 ml
Typ av rör:
Konisk
Platt botten
Platt/konisk botten
Rund Botten
För användning med (utrustning):
Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universal hinkar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15715882
Brand: Eppendorf™ 5920742000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar för rotorer är för användning med en mängd olika Eppendorf™ , Corning™ och Nalgene™ rör och plattor i olika former och storlekar.
Tillgänglig för användning med:
  • 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
  • 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, och Nunc™ 250 mL konisk, set med 2 st.
    • Observera att dessa koniska flaskor måste användas tillsammans med en konisk insats från tillverkaren.
  • 49 x 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
  • 5,5 till 12 mL, set med 2 st.
  • 500 ml Corning™ , set om 2 st.
  • 500 ml Nalgene™ , set om 2 st.
  • 50 mL, set med 2 st.
  • 5 ml FACS , set om 2 st.
  • 750 mL, set med 2 st.
  • 9 mL, set med 2 st.
  • Eppendorf Tubes™ 5,0 mL och 15 mL, set med 2 st.
  • MTP, DWP, PCR plattor, set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 5 ml FACS
För användning med (utrustning) Rotor S-4xUniversal-Large
Antal platser 51