Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
2,6 till 8 ml
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk
250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, Nunc™ 250 ml konisk
5 ml FACS
5,5 till 12 ml
500 ml Corning™ Konisk flaska
500 ml Nalgene™ Platt flaska
6 x MTP, DWP, PCR-plattor
750 ml flaska
9 ml
Typ av rör:
Konisk
Platt botten
Platt/konisk botten
Rund Botten
För användning med (utrustning):
Rotor S-4x1000, Skopor med hög kapacitet
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, Universal hinkar
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Tillgänglig för användning med:
- 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
- 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk, och Nunc™ 250 mL konisk, set med 2 st.
- Observera att dessa koniska flaskor måste användas tillsammans med en konisk insats från tillverkaren.
- 49 x 2,6 till 8 mL, set med 2 st.
- 5,5 till 12 mL, set med 2 st.
- 500 ml Corning™ , set om 2 st.
- 500 ml Nalgene™ , set om 2 st.
- 50 mL, set med 2 st.
- 5 ml FACS , set om 2 st.
- 750 mL, set med 2 st.
- 9 mL, set med 2 st.
- Eppendorf Tubes™ 5,0 mL och 15 mL, set med 2 st.
- MTP, DWP, PCR plattor, set med 2 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Platt/konisk botten |
| Kapacitet | 250 ml platt, 175 till 225 ml konisk |
| För användning med (utrustning) | Rotor S-4xUniversal-Large |
| Beskrivning | Observera att dessa koniska flaskor måste användas tillsammans med en konisk insats från tillverkaren. |
| Antal platser | 2 |