Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar för rotorer, 5,0mL och 15mL
Produktkod. 15738389 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kapacitet unitSize
15738389 50 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 15738389 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5920716000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf rotorer och rör
ForEppendorf Tuber 5,0mL och 15mL, set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ MTP, DWP, PCR-plattor
Kapacitet 50 ml
För användning med (utrustning) för Eppendorf Tubes™ 5,0 ml och 15 ml