Läs mer
Fisherbrand™ Adaptrar för provrör
Produktkod. 10732711
Change view
För användning med (utrustning):
0,2 ml provrör
0,4 ml provrör
0,5 ml provrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10732711 0,5 ml provrör Paket med 6
11833503 0,4 ml provrör Paket med 6
10233763 0,2 ml provrör Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732711 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer C1205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.45 SEK
    405.19 SEK / Paket med 6
    Save 171.26 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning med mikrocentrifuger. Fisherbrand™ Adaptrar för provrör är hållbara och motståndskraftiga.
  • Vit till färgen
  • Finns för olika rörstorlekar
Specifikationer
Typ Adapter
För användning med (utrustning) 0,5 ml provrör
Antal per förpackning 6/Pk.