Läs mer
Fisherbrand™ Adaptrar för provrör
Product Code. 11833503
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
0,2 ml provrör
0,4 ml provrör
0,5 ml provrör
Unit Size:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. För användning med (utrustning) unitSize
11833503 0,4 ml provrör Paket med 6
10732711 0,5 ml provrör Paket med 6
10233763 0,2 ml provrör Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11833503 Supplier Fisherbrand™ Supplier No. C1206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    578.55 SEK
    417.32 SEK / Paket med 6
    Save 161.23 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
Utmärkt för användning med mikrocentrifuger. Fisherbrand™ Adaptrar för provrör är hållbara och motståndskraftiga.
  • Vit till färgen
  • Finns för olika rörstorlekar
Specifications
Typ Adapter
För användning med (utrustning) 0,4 ml provrör
Antal per förpackning 6/Pk.