Läs mer
Eppendorf™ Adaptrar, set om 2
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
5,0 och 15 ml Eppendorf Tubes
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
för 50mL, set med 2 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | för Eppendorf Tubes™ 5,0 ml och 15 ml |
| För användning med (utrustning) | 5,0 och 15 ml Eppendorf Tubes |