Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 Rotor och MicroClick 24 x 2 Rotor
Produktkod. 15175263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Typ av rör:
Mikrorör
PCR
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ av rör unitSize
15175263 0,5 ml Mikrorör 1 uppsättning
15185283 0,2 ml PCR 1 uppsättning
15173263 0,25 ml Mikrorör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15175263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005753
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Adaptrar för PCR-rör och mikrorör
Adaptrar för Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 Rotor och MicroClick 24 x 2 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Mikrorör
Kapacitet 0,5 ml
För användning med (utrustning) MicroClick 30 x 2 och MicroClick 24 x 2 rotor
Rörstorlek 0.5 mL