Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Produktkod. 13419409 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
100 x 9/10 ml
150 till 300 ml små blodpåsar
164 x 4,5/6 ml
20 x 50 ml
4 x 1000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 ml
4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well
4 x 750 ml
48 x 50 ml
8 x 250 ml
96 x 15 ml
För användning med (utrustning):
1000 ml bioflaska
15 ml koniskt rör
250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska
250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska
4,5/6 ml blodprovsrör
50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Ek Ridge™ Rör
50 ml dubbel biocontainmentskärl för 50 ml konisk tub (kan kombineras med ClickSeal lock)
500 ml Corning Flaska
500 ml Nalgene Flaska
750 ml polypropen bioflaska med bred mun och valfri TX-750 rund adapter
9/10 ml blodprovsrör
Liten påse/cellodlingspåsar 4 x 2 påsar (< 350 ml)
Mikroplattbärare
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 2
Paket med 4
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet För användning med (utrustning) unitSize
13419409 96 x 15 ml 15 ml koniskt rör Paket med 4
15151826 100 x 9/10 ml 9/10 ml blodprovsrör -
11781268 164 x 4,5/6 ml 4,5/6 ml blodprovsrör 4 uppsättningar
15109645 150 till 300 ml små blodpåsar Liten påse/cellodlingspåsar 4 x 2 påsar (< 350 ml) Varje
15339695 4 x 1000 ml 1000 ml bioflaska Paket med 4
15382117 20 x 50 ml 50 ml dubbel biocontainmentskärl för 50 ml konisk tub (kan kombineras med ClickSeal lock) Paket med 4
15302127 48 x 50 ml 50 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Ek Ridge™ Rör Paket med 4
15149485 4 x 500 ml 500 ml Nalgene Flaska Paket med 4
15159485 4 x 250 ml 250 ml konisk flaska eller 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ Flaska eller 175mL Thermo Scientific™ Nalgene™ Konisk flaska Paket med 4
15169485 4 x 500 ml 500 ml Corning Flaska Paket med 4
15109504 4 x 6 mL Standard eller 4 x 2 mL Deep-Well Mikroplattbärare Paket med 4
13408999 4 x 750 ml 750 ml polypropen bioflaska med bred mun och valfri TX-750 rund adapter Paket med 4
15290525 8 x 250 ml 250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 13419409 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007306
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett sortiment av adaptrar för enastående flexibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 96 x 15 ml
Max. Diameter på rör 17.5 mm
Max. Rörlängd 121 mm
För användning med (utrustning) 15 ml koniskt rör
Rörstorlek 15 mL