Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-1000 Swinging Bucket Rotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Ett sortiment av adaptrar för enastående flexibilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | 250 ml flaska |
| Kapacitet | 8 x 250 ml |
| Max. Diameter på rör | 62 mm |
| Max. Rörlängd | 145 mm |
| För användning med (utrustning) | 250 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaska |