Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-150 Svängskoprotorer
Produktkod. 15105253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ av rör:
100 ml rundbottnad öppen tub
11 ml IVF-rör
13 ml urinrör
25 mL universal platt/kjolarrör
3/5 ml blodprovsrör
5/7 ml blodprovsrör
50 mL koniskt eller sockelrör
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av rör Förpackningsstorlek
15105253 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
15145263 25 mL universal platt/kjolarrör Paket med 4
15165243 3/5 ml blodprovsrör Varje
15183263 11 ml IVF-rör Paket med 4
15135243 50 mL koniskt eller sockelrör Paket med 4
15195243 100 ml rundbottnad öppen tub Paket med 4
15135263 Mikrorör Paket med 4
15551510 13 ml urinrör -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15105253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005739
Beräknad leverans: 10-12-2026
Diverse röradaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör 5/7 ml blodprovsrör
Kapacitet 5/7 mL
Max. Diameter på rör 13 mm
Max. Rörlängd 116 mm
För användning med (utrustning) 50mL koniska skopor för TX-150 rotor