Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-150 Svängskoprotorer
Produktkod. 15135243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ av rör:
100 ml rundbottnad öppen tub
11 ml IVF-rör
13 ml urinrör
25 mL universal platt/kjolarrör
3/5 ml blodprovsrör
5/7 ml blodprovsrör
50 mL koniskt eller sockelrör
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ av rör Förpackningsstorlek
15135243 50 mL koniskt eller sockelrör Paket med 4
15145263 25 mL universal platt/kjolarrör Paket med 4
15165243 3/5 ml blodprovsrör Varje
15183263 11 ml IVF-rör Paket med 4
15105253 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
15195243 100 ml rundbottnad öppen tub Paket med 4
15135263 Mikrorör Paket med 4
15551510 13 ml urinrör -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15135243 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005736
I lager
Diverse röradaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör 50 mL koniskt eller sockelrör
Kapacitet 50 mL
Max. Diameter på rör 29.5 mm
Max. Rörlängd 120 mm
För användning med (utrustning) 50mL koniska skopor för TX-150 rotor