Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-150 Svängskoprotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
100 ml rundbottnad öppen tub
11 ml IVF-rör
13 ml urinrör
25 mL universal platt/kjolarrör
3/5 ml blodprovsrör
5/7 ml blodprovsrör
50 mL koniskt eller sockelrör
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Diverse röradaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | Mikrorör |
| Kapacitet | 1.5/2 mL |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| Max. Rörlängd | 65 mm |
| För användning med (utrustning) | 50mL koniska skopor för TX-150 rotor |
| Rörstorlek | 1.5/2 mL |