Läs mer
Thermo Scientific™ Adaptrar för TX-150 Svängskoprotorer
Produktkod. p-4604423 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
100 ml rundbottnad öppen tub
11 ml IVF-rör
13 ml urinrör
25 mL universal platt/kjolarrör
3/5 ml blodprovsrör
5/7 ml blodprovsrör
50 mL koniskt eller sockelrör
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15145263
Brand: Thermo Scientific™ 75005744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Diverse röradaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör 25 mL universal platt/kjolarrör
Kapacitet 25 mL
Max. Diameter på rör 25 mm
Max. Rörlängd 120 mm
För användning med (utrustning) 50mL koniska skopor för TX-150 rotor