Läs mer
Adavosertib, MedChemExpress
Produktkod. 16444338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16444338 10 mg 10mg
16417057 5 mg -
16400667 50 mg -
16415256 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16444338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10993
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adavosertib
CAS 955365-80-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H32N8O2
Kvantitet 10 mg
Synonym AZD1775 MK-1775
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Molekylvikt (g/mol) 500.6
Formel vikt 500.6
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease