Läs mer
Descripción
- Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
- PTFE-konstruktion
- Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
- Förhindrar korskontaminering
- Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
- Autoklaveringsbar
Especificaciones
Especificaciones
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | PTFE |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | ADCELL |
| Räkna väl | 3 |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) | 14 mm Well |
| Kvantitet | 100/Pk. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?