Läs mer
Cytiva ADCF-MAb Media
Beskrivning
- ADCF
- Metaboliskt designad för hög cellutbyte och monoklonal antikroppsproduktion
- Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
- Komponentspårbarhet
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
- Innehåller L-glutamin och Poloxamer 188
- Formuleringar utan L-glutamin stödjer GS-genexpressionssystemet
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | None |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | ADCF-mAb flytande medium |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Poloxamer 188, HEPES, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget protein, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus |
| Visa mer |