missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ADCK4 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18038238 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18038238 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18038238 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298583V

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ADCK4 Polyclonal specifically detects ADCK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ADCK4
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias aarF domain containing kinase 4, COQ8, EC 2.7.11, EC 2.7.11.-, EC 2.7.11.1, EC 2.7.11.25, FLJ12229
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ADCK4 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79934
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.