Läs mer
Memmert™ Ytterligare 32 Kb minneskort Xl (max. 40 ramper), tomt, formaterat, för Ttc256
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Modellerna 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256
Beskrivning
Innehåller
32 KB minneskort XL
För steglös styrning av Peltiers värme-/kylsystem utan köldmedium.
Två PT-100-sensorer Klass A i en 4-trådskrets för funktionsöverföring, plus en sju dagars programtimer och ramptimer för upp till 40 ramper, var och en justerbar från 1 min till 999 timmar. Upplösning på display för börvärde, ärvärden och övertemperatur 0,1 °C.
Flera övertemperaturskydd med hörbart och visuellt larm: digital elektronisk övertemperaturregulator Klass 3.3 för min. /under- och max. /övertemperatur, automatisk säkerhetsfunktion för över- och undertemperatur.
Långtidsdokumentation genom ring-store som datalogger över sex månader - 1 024 kB.
Ett parallellt skrivargränssnitt för PCL3-kompatibla bläckstråleskrivare plus RS232 alternativt RS485 inklusive programvara Celsius 2005.
Minneskort för 40 ramper 32kB och fungerar kalibreringscertifikat för 10 C °och 37 °C.
Två PT-100-sensorer Klass A i en 4-trådskrets för funktionsöverföring, plus en sju dagars programtimer och ramptimer för upp till 40 ramper, var och en justerbar från 1 min till 999 timmar. Upplösning på display för börvärde, ärvärden och övertemperatur 0,1 °C.
Flera övertemperaturskydd med hörbart och visuellt larm: digital elektronisk övertemperaturregulator Klass 3.3 för min. /under- och max. /övertemperatur, automatisk säkerhetsfunktion för över- och undertemperatur.
Långtidsdokumentation genom ring-store som datalogger över sex månader - 1 024 kB.
Ett parallellt skrivargränssnitt för PCL3-kompatibla bläckstråleskrivare plus RS232 alternativt RS485 inklusive programvara Celsius 2005.
Minneskort för 40 ramper 32kB och fungerar kalibreringscertifikat för 10 C °och 37 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modellerna 200, 400, 500, 108, 153, 246, 256 |
| Typ | Chipkort |