Läs mer
Memmert™ Ytterligare perforerad hylla i rostfritt stål för If450Bw
Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med (utrustning):
Modeller 450 och 750 Ugnar
Beskrivning
- Perforerad hylla i rostfritt stål
- För Memmert ugnar och inkubatorer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modeller 450 och 750 Ugnar |
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Hylla |