Läs mer
Memmert™ Extra rostfritt stålgaller för UF1060plus, förstärkt kammaralternativ
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF1060plus Ugn
Beskrivning
- Förstärkt
- Rostfritt stål
- Elektropolerad
- Max. last 60 kg
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF1060plus Ugn |
| Typ | Förstärkt rutnät |
| Material | Rostfritt stål |
| Max. Hyllbelastning | 60 kg |