Läs mer
Heidolph™ Flerskiktsfäste
Produktkod. 10345632 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Håller:
25 till 250 ml Erlenmeyer-kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10345632 25 till 250 ml Erlenmeyer-kolvar Varje
1 options
Produktkod. 10345632 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5496200000
Beräknad leverans: 30-12-2026
För användning med Unimax 2010, Promax 2020 och Polymax 2040
Inkluderar perforerad plattform 2000 och 4 stödstänger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 0 till 1100 rpm
Håller 25 till 250 ml Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Stödgolv