Läs mer
Additivt tillverkningspulver, nickellegering 718 / N07718, ARMI∣MBH
Produktkod. 17949659
Change view
Kvantitet:
75 g
Produktkod. Kvantitet
17949659 75 g
1 options
Produktkod. 17949659 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer IARMNI718P18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
ARMI∣MBH producerar högkvalitativa referensmaterial med metalllegeringscertifiering och har satt upp standarder för Spark-OES, ICP, och XRF elementanalys. Utbudet inkluderar stål, aluminium, titan, nickel, kobolt, koppar, magnesium och mer.
Additivt tillverkningspulver, nickellegering 718 / N07718
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Tantalum/Nitrogen/Tungsten/Oxygen/Vanadium/Copper/Manganese/Carbon/Silicon/Cobalt/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Niobium/Iron/Chromium/Nickel/Lanthanum/Silver/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Hafnium/Zirconium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tin/Cadmium/Antimony/Arsenic/Zinc/Lead/Boron
CAS 7440-02-0
Kvantitet 75 g
Form Fint pulver
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 0.006 %/Tantalum 0.006 %/Nitrogen 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Oxygen 0.014 %/Vanadium 0.017 %/Copper 0.018 %/Manganese 0.026 %/Carbon 0.036 %/Silicon 0.036 %/Cobalt 0.097 %/Aluminium 0.49 %/Titanium 1.01 %/Molybdenum 3.13 %/Niobium 4.95 %/Iron 17 %/Chromium 19.6 %/Nickel 53.6 %/Lanthanum (<0.0005) %/Silver (<0.0005) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Hafnium (<0.0020) %/Zirconium (<0.0030) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Cadmium (<0.0080) %/Antimony (<0.0100) %/Arsenic (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Lead (<0.0200) %/Boron (0.0007) %