missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adefovir-d4 Diethyl Ester, TRC

Produktkod. 30327863
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327863 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6289172.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adefovir-d4 Diethyl Ester
CAS 1189929-36-9
Molekylformel C12H16D4N5O4P
Kvantitet 2.5 mg
Synonym P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy-d4]methyl]phosphonic Acid Diethyl Ester, [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy-d4]methyl]phosphonic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H20N5O4P/c1-3-20-22(18,21-4-2)9-19-6-5-17-8-16-10-11(13)14-7-15-12(10)17/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])(OCP(=O)(OCC)OCC)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-namn 9-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(diethoxyphosphorylmethoxy)ethyl]purin-6-amine
Molekylvikt (g/mol) 333.32
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.