missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adefovir dipivoxil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adefovir dipivoxil |
| CAS | 142340-99-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Adefovir dipivoxil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H32 N5 O8 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,1'-[[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene)] 2,2-dimethyl-Propanoic acid ester, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphinylidene]bis(oxymethylene) ester (9CI), Adefovir dipivoxil, GS 0840, Hepsera, Preveon, bis(POM)-PMEA |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23) |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?