missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adefovir Monopivoxil, TRC

Produktkod. 30322248
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322248 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2475255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adefovir Monopivoxil
CAS 142341-05-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14 H22 N5 O6 P
Kvantitet 5 mg
Synonym Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, [[[[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]hydroxyphosphinyl]oxy]methyl ester, ((((2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methyl)(hydroxy)phosphoryl)oxy)methyl pivalate, Adefovir monopivoxil, Mono(POM)-PMEA, Mono-POM PMEA, Adefovir related, Adefovir Dipivoxyl Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H22N5O6P/c1-14(2,3)13(20)24-8-25-26(21,22)9-23-5-4-19-7-18-10-11(15)16-6-17-12(10)19/h6-7H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,21,22)(H2,15,16,17)
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(O)COCCn1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-namn 2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethyl-(2,2-dimethylpropanoyloxymethoxy)phosphinic acid
Molekylvikt (g/mol) 387.33
Formel vikt 387.1308
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.