Läs mer
Adefovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adefovir |
| CAS | 106941-25-7 |
| Molekylformel | C8 H12 N5 O4 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Adefovir, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenine, PMEA, GS-393 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16) |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2CCOCP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 2-(6-aminopurin-9-yl)ethoxymethylphosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.19 |
| Formel vikt | 273.0627 |