Läs mer
Adelmidrol, MedChemExpress
Produktkod. 16468566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468566 100 mg
1 options
Produktkod. 16468566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1026
MedChemExpress Adelmidrol exerts important anti-inflammatory effects that are partly dependent on PPARγ. Adelmidrol reduces NF-κB translocation, and COX-2 expression.
Adelmidrol exerts important anti-inflammatory effects that are partly dependent on PPARγ. Adelmidrol reduces NF-κB translocation, and COX-2 expression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adelmidrol
Fysisk form Solid
CAS 1675-66-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H26N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.48 mM)
LEDER O=C(NCCO)CCCCCCCC(NCCO)=O
Molekylvikt (g/mol) 274.36
Formel vikt 274.36
Procent renhet 98.0%