Läs mer
Ademetionin 1,4-butandisulfonat, TRC
Produktkod. 17998024
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998024 10 mg
17969564 500 mg
17938914 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28035510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101020-79-5
Molekylformel 2 C15 H22 N6 O5 S. 3 C4 H10 O6 S2
Synonym Adenosin, 5'-[[(3S)-3-amino-3-karboxypropyl]metylsulfonio]-5'-deoxy-, 1,4-butandisulfonat (salt), 1,4-butandisulfonat (salt) (2:1:2) ∣Adenosin, 5'-[(3-amino-3-karboxypropyl)metylsulfonio]-5'-deoxy-, (3S)-, 1,4-butandisulfonat (salt), 1,4-butandisulfonat (salt) (2:1:2) ∣1,4-butandisulfonsyra, kombinerat med (3S)-5'-5'-[(3-amino-3-karboxypropyl)metylsulfonio]-5'-deoxyadenosin 1,4-butandisulfonat (salt) (2:2:1) ∣1,4-Butandisulfonsyra, kombinerad med 5'-[[(3S)-3-amino-3-karboxypropyl]metylsulfonio]-5'-deoxyadenosin 1,4-butandisulfonat (salt) (2:2:1) (9CI) ∣1,4-Butandisulfonsyra, jon(2-), bis[(3S)-5'-[(3-amino-3-karboxypropyl)metylsulfonio]-5'-deoxiadenosin], 1,4-butandisulfonat (1:2) (salt) ∣1,4-Butandisulfonsyra, jon(2-), bis[5'-[[(3S)-3-amino-3-karboxypropyl]metylsulfonio]-5'-deoxyadenosin], 1,4-butandisulfonat (1:2) (salt) (9CI) ∣ Ademetionin 1,4-Butandisulfonat
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 1451.62
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 10 mg
Kemiskt namn eller material Ademetionin 1,4-butandisulfonat