Läs mer
R&D Systems™ Adenine
Produktkod. 18074892
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18074892 50 mg
1 options
Produktkod. 18074892 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4202/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenine receptor agonist
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Adenine
CAS 2922-28-3
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C5H6ClN5
Formel vikt 171.59
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 171.59