missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenine-2-d1, TRC

Produktkod. 30328081
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328081 10 mg
30325360 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328081 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28048110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenine-2-D
CAS 109923-52-6
Molekylformel C5 D H4 N5
Kvantitet 10 mg
Synonym 9H-Purin-2-d-6-amine (ACI), 1H-Purin-2-d-6-amine (9CI), Adenine-2-d1, Adenine-2-D
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i2D
LEDER [2H]c1nc(N)c2[nH]cnc2n1
IUPAC-namn 2-deuterio-7H-purin-6-amine
Molekylvikt (g/mol) 136.1329
Formel vikt 136.0608
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.