Läs mer
Melford Adenin [6-Aminopurin] [Vitamin B4] USP
Beskrivning
En nukleobas med en mängd olika roller inom biokemi inklusive cellandning, i form av både det energirika adenosintrifosfatet och kofaktorerna nikotinamid adenin dikukleotid och flavin adenin dinukleotid, och proteinsyntes, som en kemisk komponent i DNA och RNA.
En nukleobas med en mängd olika roller inom biokemi inklusive cellandning, i form av både det energirika adenosintrifosfatet och kofaktorerna nikotinamid adenin dikukleotid och flavin adenin dinukleotid, och proteinsyntes, som en kemisk komponent i DNA och RNA.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 73-24-5 |
| Molekylformel | C5H5N5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Kvalitet | USP |