Läs mer
Adenine, >98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15845048 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15845048 100 g Plastic bottle 100g
15845248 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15845048 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J10430.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-24-5
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00041790
InChI-nyckel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-namn 7H-purin-6-amine
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
Smältpunkt >360°C (decomposition)
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 5777
Formel vikt 135.13
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Crystalline Powder