Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Produktkod. 10444595 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10444595 500 g Glasflaska 500g
10716181 25 g Glasflaska 25g
10746341 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10444595 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 147445000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7578.12 SEK
    6803.65 SEK / 500g
    Save 774.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-24-5
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00041790
InChI-nyckel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
Abs. 0,74 till 0,78 (A250/A260), 0,36 till 0,4 (A280/A260)
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 360 °C till 365 °C
Färg Färglös till gul
Förlust vid torkning 0,5% max. (105 °C, 5 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 26, 420
Merck Index 15, 140
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i syror och alkalier, lätt lösliga i etanol, olösliga i kloroform och eter, 25 g/l i kokande vatten
Sublimeringspunkt 220 °C
Spektrofotometri 98,0 till 102,0 % (lambda max 262 nm, pH 1), molarabsorptivitet 13100 +/- 2 %, på torr basis
Formel vikt 135.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Flytande eller fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adenine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.