Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Produktkod. 11304619
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304619 50 g 50g
11402717 25 g -
11314619 250 g 250g
11412717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11304619 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14906.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1146.18 SEK
    1028.65 SEK / 50g
    Save 117.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135,13 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Adenin används som en aktiv komponent i borbristmedier för att odla jäst för att bedöma om jästtillväxt stimuleras av bor. Det är användbart som ett lokalt antiseptiskt medel och vitamin B4. Vidare används det vid mikrobiell bestämning av niacin. Det används också som ett kosttillskott för vuxna råttor för att undersöka effekterna av adeninöverbelastning i kosten. Utöver detta används det i produktionen av nukleotider av nukleinsyrorna.
Löslighet
Löslig i varmt vatten, metanol och etanol. Något lösligt i kallt vatten. Olösligt i dietyleter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-24-5
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00041790
InChI-nyckel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
Smältpunkt >360 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Löslighetsinformation Lösligt i hett vatten, metanol och etanol. Lätt löslig i kallt vatten. Olöslig i dietyleter.
Formel vikt 135.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adenine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Adenine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.