Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenin, 99 %
Produktkod. 11314619
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
50g
Produktkod. 11314619
Brand: Thermo Scientific Chemicals A14906.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
Adenin används som en aktiv komponent i borbristmedier för att odla jäst för att bedöma om jästtillväxt stimuleras av bor. Det är användbart som ett lokalt antiseptiskt medel och vitamin B4. Vidare används det vid mikrobiell bestämning av niacin. Det används också som ett kosttillskott för vuxna råttor för att undersöka effekterna av adeninöverbelastning i kosten. Utöver detta används det i produktionen av nukleotider av nukleinsyrorna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Adenin används som en aktiv komponent i borbristmedier för att odla jäst för att bedöma om jästtillväxt stimuleras av bor. Det är användbart som ett lokalt antiseptiskt medel och vitamin B4. Vidare används det vid mikrobiell bestämning av niacin. Det används också som ett kosttillskott för vuxna råttor för att undersöka effekterna av adeninöverbelastning i kosten. Utöver detta används det i produktionen av nukleotider av nukleinsyrorna.
Löslighet
Löslig i varmt vatten, metanol och etanol. Något lösligt i kallt vatten. Olösligt i dietyleter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-24-5
Molekylformel C5H5N5
Molekylvikt (g/mol) 135.13
MDL-nummer MFCD00041790
InChI-nyckel GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
LEDER NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material Adenine
Smältpunkt >360°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Löslighetsinformation Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Formel vikt 135.13
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.