Läs mer
Adenin hemisulfat dihydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338519 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338519 1 g 1g
11358519 5 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338519 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210019501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En purin nukleobas med ett brett spektrum av kemiska och biokemiska roller in vivo och in vitro; Det är en reglerande molekyl och en komponent av DNA, RNA, kofaktorer (NAD, FAD) och signalmolekyler (cAMP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6509-19-9
Molekylformel C10H16N10O6S
Molekylvikt (g/mol) 404.36
MDL-nummer MFCD00150149
InChI-nyckel MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
PubChem CID 44134512
IUPAC-namn bis(7H-purin-6-amin) svavelsyradihydrat
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Hemisulfate Dihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 404.37
Fysisk form Fast