Läs mer
Adenin hemisulfat dihydrat,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11358519 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358519 5 g 100g
11338519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358519 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210019580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 SEK
    4568.57 SEK / 100g
    Save 231.43 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
En purin nukleobas med ett brett spektrum av kemiska och biokemiska roller in vivo och in vitro; Det är en reglerande molekyl och en komponent av DNA, RNA, kofaktorer (NAD, FAD) och signalmolekyler (cAMP)
Kemiska identifierare
CAS 6509-19-9
Molekylformel C10H16N10O6S
Molekylvikt (g/mol) 404.36
MDL-nummer MFCD00150149
InChI-nyckel MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
PubChem CID 44134512
IUPAC-namn bis(7H-purin-6-amin) svavelsyradihydrat
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Hemisulfate Dihydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 404.37
Fysisk form Fast