Läs mer
Adeninhemisulfatdihydrat MP Biomedicals
Produktkod. 11348519 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348519 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11348519 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210019525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 25g
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Hemisulfate
Namnnotering Dihydrat
CAS 6509-19-9
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C10H16N10O6S
MDL-nummer MFCD00150149
Kvantitet 25 g
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
InChI-nyckel MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-namn bis(7H-purin-6-amin) svavelsyradihydrat
Molekylvikt (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Formel vikt 404.4