Läs mer
Adenin hemisulfat, TRC
Produktkod. 30313847
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30313847 25 g
1 options
Produktkod. 30313847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA28036525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Molekylformel 2[C5H5N5].SO4H2
Kvantitet 25 g
Synonym 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenine Sulphate, 9H-Purin-6-amine, sulfate (2:1), 1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) (9CI), Adenine, sulfate (2:1) (8CI), Adenine hemisulfate, Adenine sulfate, Adeninium sulfate
InChI formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
LEDER Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 9H-purin-6-amin; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 368.33
Formel vikt 368.0764