Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adeninhydroklorid, 98+%, forts. upp till ca 5 % vatten
Produktkod. 11408257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408257 5 g 5g
11418257 25 g 25g
11428257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408257 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17622.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2922-28-3
Molekylformel C5H6ClN5
Molekylvikt (g/mol) 171.59
MDL-nummer MFCD00038990
InChI-nyckel UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin;hydroklorid
LEDER Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine hydrochloride
Smältpunkt ∼290°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent forts. fram till≈ 5% vatten
Kvantitet 5 g
Beilstein 4009585
Formel vikt 171.59
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Adenine hydrochloride hemihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purin-6-amine, monohydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.