Läs mer
Adeninhydroklorid,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398509 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398509 5 g 5g
11308519 25 g 25g
11318519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398509 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210019105
Adeninhydroklorid,∼ 99 % används i viral forskning och har ett brett spektrum av kemiska och biokemiska roller in vivo och in vitro.
  • Adenin har ett brett utbud av kemiska och biokemiska roller in vivo och in vitro.
  • Det är en reglerande molekyl och en komponent av DNA, RNA, kofaktorer (NAD, FAD) och signalmolekyler (cAMP).
  • Det används som blodkonserveringsmedel och i virusforskning.
  • Det är en purin nukleobas som är utbredd i djur- och växtvävnader kombinerat med niacinamid, D-ribos och fosforsyror.
  • Det är en beståndsdel av nukleinsyror och koenzymer, såsom kodhydras I och II, adenylsyra, koalanindehydras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6055-72-7
Molekylformel C5H8ClN5O
Molekylvikt (g/mol) 189.60
MDL-nummer MFCD11046306
InChI-nyckel MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
PubChem CID 24211900
IUPAC-namn 7H-purin-6-aminhydrathydroklorid
LEDER O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Adenine hydrochloride
Abs. λ max 262 nm (0.1 N HCl)
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
För användning med (applikation) Används som blodkonserveringsmedel och i viral forskning, Regulatory molecule
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.