Läs mer
Adeninhydroklorid, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415032 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11415032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219460805
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Hydrochloride
CAS 6055-72-7
Färg Vitt
Molekylformel C5H8ClN5O
MDL-nummer MFCD11046306
Kvantitet 5 g
Synonym 7h-purin-6-amine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hydrate, adenine hydrochloride hemihydrate, 1h-purin-6-amine monohydrochloride hydrate 2:1, ade hydrate hydrochloride, purine-6-ylamine, chloride, hydrate, c5h5n5.hcl.h2o, adenine hydrochloride, adeninehydrochloridehemihydrate, vitamin b4 hydrate hydrochloride
InChI-nyckel MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-namn 7H-purin-6-aminhydrathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.60
PubChem CID 24211900
Formel vikt 171.6
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Fast