Läs mer
Adenin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30326976
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30326976 5 g
1 options
Produktkod. 30326976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA2803605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine Hydrochloride
CAS 2922-28-3
Molekylformel C5H5N5 . HCl
Kvantitet 5 g
Synonym Adenine Monohydrochloride, 1H-Purin-6-amine Monohydrochloride, 9H-Purin-6-amine Hydrochloride, Leucon
InChI formel InChI=1S/C5H5N5.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H
LEDER Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 171.59
Formel vikt 171.0312