Läs mer
Adenine, LoGiCal
Produktkod. 30461337
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461337 10 mg
1 options
Produktkod. 30461337 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1495.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
CAS 73-24-5
Analyt- eller komponentnamn Adenine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 135.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 135,0545 g/mol