Läs mer
Adenine, Mikromol™
Produktkod. 18061620
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18061620 250 mg
1 options
Produktkod. 18061620 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1495.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Adenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine
CAS 73-24-5
Analyt- eller komponentnamn Adenine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
LEDER Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin
Molekylvikt (g/mol) 135.13
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 135,0545 g/mol