Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, 98+%
Beskrivning
Den har ett brett utbud av kemiska och biokemiska roller som används som en reglerande molekyl. Det fungerar som en prekursor, substrat eller kofaktor i olika biokemiska vägar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
har ett brett utbud av kemiska och biokemiska roller som används som en reglerande molekyl. Det fungerar som en prekursor, substrat eller kofaktor i olika biokemiska vägar.
Löslighet
Lösligt i vatten (4 mg/ml), etanol (< 1 mg/ml vid °25 C), DMSO (< 1 mg/ml vid °25°C) och HCl (10 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenine sulfate |
| Smältpunkt | ∼210 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 3820263 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,152 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (4 mg/ml), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C), DMSO (<1 mg/ml vid 25 °C) och HCl (10 mg/ml). |
| Formel vikt | 368.34 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Adenine sulphate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Adenine sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.