Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adeninsulfat, 98%, syntetiskt
Produktkod. 10646562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646562 100 g Plastflaska 100g
10636562 25 g Plastflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10646562 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 163631000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321-30-2
Molekylformel C10H12N10O4S
Molekylvikt (g/mol) 368.33
MDL-nummer MFCD00213655
InChI-nyckel LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC-namn 7H-purin-6-amin;svavelsyra
LEDER OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenine sulfate
Namnnotering 98%
Abs. 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 285.0°C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 26, V,16, 100
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Spektrofotometri 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 1) molar absorptivity 13100+/-2%,on dry basis
Transmittans 95% min. (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 184.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.